Ethyl-2-chlor-5-pyrimidincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H64914.03EA
120
EUR
H64914.03
H64914.06
Ethyl-2-chlor-5-pyrimidincarboxylat 97%
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 186,60 g/mol Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 52…60 °C |
MDL:
MFCD09863164 CAS-Nummer: 89793-12-4 |