2-Brom-3-fluor-6-methylpyridin 98%
Achtung
Synonyme: 2-Brom-3-fluor-6-picolin
H64900.06EA 84.97 EUR
H64900.06
2-Brom-3-fluor-6-methylpyridin 98%
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095061
CAS-Nummer: 374633-36-0