5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Achtung
H64899.03EA 608.4 EUR
H64899.03
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
Molecular Weight: 226,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09754046
CAS-Nummer: 799557-86-1