4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H64768.22EA 259 EUR
H64768.22 H64768.14
4-Brom-1-methyl-1H-pyrazol 98+%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Molecular Weight: 161,00
Siedepunkt: 185…188 °C
Dichte: 1,558
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179565
CAS-Nummer: 15803-02-8