3-Amino-6-brom-2-methylpyridin 98%
|
Achtung
|
H64756.14EA
347
EUR
H64756.14
3-Amino-6-brom-2-methylpyridin 98%
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Schmelzpunkt: 110…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095086 CAS-Nummer: 126325-47-1 |