4-Hexylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64555.03EA 184 EUR
H64555.03
4-Hexylphenylboronsäure 97%
4-Hexylphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₉BO₂
Molecular Weight: 206,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039029
CAS-Nummer: 105365-50-2