5-Brom-2-chlorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64438.06EA 244 EUR
H64438.06 H64438.03
5-Brom-2-chlorbenzaldehyd 98%
5-Brom-2-chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₄BrClO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445659
CAS-Nummer: 189628-37-3