2-Brom-3-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64400.22EA 862 EUR
H64400.22 H64400.14 H64400.06
2-Brom-3-fluorbenzaldehyd 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203,01 g/mol
MDL: MFCD07782044
CAS-Nummer: 891180-59-9