2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
Achtung
H64341.06EA 134.16 EUR
H64341.06 H64341.03
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₃
Molecular Weight: 240,37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656267
CAS-Nummer: 1022922-16-2