Cyclohexylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
H64178.03EA 39.1 EUR
H64178.03 H64178.14 H64178.06
Cyclohexylboronsäurepinakolester 97%
Cyclohexylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₃BO₂
Molecular Weight: 210,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038749
CAS-Nummer: 87100-15-0