5-Brom-2-chloranilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H64104.06EA 42.54 EUR
H64104.06 H64104.22 H64104.14
5-Brom-2-chloranilin 98%
5-Brom-2-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Schmelzpunkt: 145…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796283
CAS-Nummer: 60811-17-8
ADR: 6.1,III