α,3-Dibrom-5-fluortoluol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H63769.06EA 166 EUR
H63769.06
α,3-Dibrom-5-fluortoluol 95%
α,3-Dibrom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Molecular Weight: 267,92 g/mol
MDL: MFCD09258959
CAS-Nummer: 216755-57-6
ADR: 8,III