L-Glutaminsäure-5-mthylester 95%
H63168.14EA 158.08 EUR
H63168.14
L-Glutaminsäure-5-mthylester 95%
L-Glutaminsäure-5-mthylester
Formel: C₇H₁₃NO₄
Molecular Weight: 175,2 g/mol
Schmelzpunkt: 179 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD00037217
CAS-Nummer: 1119-33-1
EINECS: 214-274-6