DL-m-Tyrosin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionsäure
, 3-Hydroxyphenylalanin
, 3-(m-Hydroxyphenyl)-DL-alanin
H63163.06EA
385
EUR
H63163.06
H63163.03
H63163.MD
DL-m-Tyrosin 98%
DL-m-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol Schmelzpunkt: 280…285 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002597 CAS-Nummer: 775-06-4 EINECS: 212-270-9 |