3-Fluor-2-nitrobenzoesäure 98%
Achtung
H63051.MDEA 26.21 EUR
H63051.MD H63051.06
3-Fluor-2-nitrobenzoesäure 98%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Molecular Weight: 185,11 g/mol
MDL: MFCD07368342
CAS-Nummer: 1000339-51-4