4,5-Difluor-2-nitrotoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H63030.06EA
79.6
EUR
H63030.06
4,5-Difluor-2-nitrotoluol 98%
4,5-Difluor-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,12 g/mol |
MDL:
MFCD04973772 CAS-Nummer: 127371-50-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |