(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 97%
|
Achtung
|
H50522.MDEA
68.22
EUR
H50522.MD
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 226,66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00454210 CAS-Nummer: 53062-98-9 |