4(5)-Cyanomethylimidazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H32992.03EA
97.1
EUR
H32992.03
H32992.06
4(5)-Cyanomethylimidazole 97%
4(5)-Cyanomethylimidazole
Formel:
C₅H₅N₃ Molecular Weight: 107,12 g/mol Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070306 CAS-Nummer: 18502-05-1 ADR: 6.1,III |