Agarose 6% B, Perlen
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32491.AUEA 569 EUR
H32491.AU
Agarose 6% B, Perlen
Agarose
CAS No.: 9012-36-6
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 38°(100°F)
Boiling Point: 100°
UN No.: UN1170
MDL No.: MFCD00081294
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1,040
Flammpunkt: 38 °C (100 °F)
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
ADR: 3,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg