3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27175.03EA
69.6
EUR
H27175.03
H27175.06
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,18 g/mol Schmelzpunkt: 146…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276310 CAS-Nummer: 20825-89-2 |