5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20515.06EA 138 EUR
B20515.06 B20515.03
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol 97%
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formel: C₈H₇NOS
Molecular Weight: 165,22 g/mol
Schmelzpunkt: 223…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08447019
CAS-Nummer: 22876-22-8