Aliquat® 336 TG
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A17247.APEA
72.3
EUR
A17247.AP
A17247.0F
A17247.AE
Aliquat® 336 TG
Aliquat® 336
Formel:
CH₃(CH₂)₇]₃NCH₃Cl Siedepunkt: >240 °C Dichte: 0,880 Flammpunkt: 132 °C (269 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011862 CAS-Nummer: 63393-96-4 EINECS: 264-120-7 UN: 2922 ADR: 8,III |