6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15367.06EA 211 EUR
A15367.06 A15367.03
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 98%
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole
Formel: C₇H₄ClFN₂S
Molecular Weight: 202,64 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 308 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052490
CAS-Nummer: 142313-30-2