Aluminum silicon ≥99% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
88322.36EA
293
EUR
88322.36
88322.22
Aluminum silicon ≥99% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Aluminum silicon
Formel:
Al:Si (88:12%) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143595 CAS-Nummer: 11145-27-0 ADR: 4.3,III |