Barium metaborate monohydrate
|
Achtung
|
45823.30EA
16.1
EUR
45823.30
Barium metaborate monohydrate
Barium metaborate monohydrate
Formel:
B₂BaO₄·H₂O Molecular Weight: 240,97 g/mol (222,96 anhy) Schmelzpunkt: >900 °C Dichte: 3,35 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00046182 CAS-Nummer: 19004-06-9 EINECS: 237-222-4 ADR: 6.1,III |