Amberlyst® 15 (H), nass Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Scientific
44079.30EA
37.3
EUR
44079.30
44079.A1
44079.A7
Amberlyst® 15 (H), nass Ionenaustauscher
Amberlyst® 15 (H)
Formel:
(C₁₀H₁₀·C₈H₈O₃S)x Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145841 CAS-Nummer: 39389-20-3 |