Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
39462.A3EA 178 EUR
39462.A3
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/w) in wässriger Lösung
Dihydrogen hexafluorozirconate
Formel: H₂ZrF₆
Molecular Weight: 205,215 Da
Dichte: 1,51
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082965
CAS-Nummer: 12021-95-3
EINECS: 234-666-0
UN: 2922
ADR: 8,II