Kaliumhydrogendiiodat 0.025 N volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
35600.K2EA 119 EUR
35600.K2
Kaliumhydrogendiiodat 0.025 N volumetrische Lösung
Kaliumhydrogendiiodat
Formel: HI₂KO₆
Molecular Weight: 389,91
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011400
CAS-Nummer: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II