Ammoniumdimolybdat 4% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
di-Ammoniumdimolybdat
, Ammoniummolybdat (di)
35578.APEA
50.1
EUR
35578.AP
35578.K2
Ammoniumdimolybdat 4% (w/v) in wässriger Lösung
Ammonium dimolybdate
Formel:
H₈Mo₂N₂O₇ Molecular Weight: 339,95 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
27546-07-2 |