Barium metaphosphate ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
22641.22EA 54.3 EUR
22641.22 22641.36
Barium metaphosphate ≥90%
Barium metaphosphate
Formel: Ba(PO₃)₂
Molecular Weight: 295,25 g/mol
Schmelzpunkt: 1560 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061417
CAS-Nummer: 13762-83-9
EINECS: 237-362-6
ADR: 6.1,III