Standard-Mikroskope, VisiScope® ALC
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR® VisiScope®
630-1927EA 461 EUR
630-1927 630-1925
Standard-Mikroskope, VisiScope® ALC
Mikroskope
Die VisiScope ALC wurden entwickelt, um alle Anforderungen von Schulungslaboren der modernen Biologie zu erfüllen.
  • Automatische Lichtsteuerung (ALC, Automatic light control): Richtige Beleuchtung für jedes Objektiv
  • Okulare und Objektive mit Anti-Pilz-Beschichtung
  • Fokussiermechanismus mit Anschlag zur Vermeidung des Kontakts zwischen Objektiv und Probe
  • Effiziente LED-Energiesparlampe
Standards: Entspricht 205/32/EG. DIN-Objektive.
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Staubschutzhülle und externem Netzteil mit Steckeradaptern geliefert.