Hohlbohrer mit Ausstecher
Lieferant: VWR
VWR®
300-0171EA 42.2 EUR
300-0171
Hohlbohrer mit Ausstecher
Probenehmer Probenschöpfer
Hohlbohrer aus verchromtem Messing, sterilisierbar. Das Ende des Rohres ist scharf zum Einstechen in Kartons, Ballen oder Beutel mit weichen, pastösen Materialien.
Geeignet zur Probenahme aus Fisch und anderen weichen, pastösen Materialien; z.B. für den Einsatz in der kosmetischen und chemischen Industrie.
Anwendung: Nachdem der Probenehmer aus dem Behälter herausgezogen wurde, wird der Hohlbohrer entleert, indem der Stab hindurchgedrückt wird. Die Probe kann in ein Becherglas oder einen anderen geeigneten Behälter gegeben werden.