Peristaltikpumpen PP 10 und PP 20
181-4000EA 804 EUR
VWRI181-4000 VWRI181-4003 VWRI181-4004 VWRI181-4001 VWRI181-4002
Peristaltikpumpen PP 10 und PP 20
Die Pumpen PP 10 und PP 22 von VWR® bieten erhöhte, vielseitige Leistung in einer ultrakompakten, wartungsarmen Konstruktion. Die hoch innovativen Peristaltikpumpen sind ideal für eine Vielzahl von Anforderungen im Umgang mit Flüssigkeiten und liefern zuverlässige Leistung über eine lange Lebensdauer hinweg.
  • Kontaminationsfreies Pumpen; Flüssigkeit kommt nur mit dem Schlauchmaterial in Berührung
  • Einzigartiger Pumpenkopf mit schneller Beladung für schnelle Schlauchfüllung und minimalen Leistungsausfall
  • Sicherheitsverriegelung schaltet das Gerät beim Schlauchwechsel herunter
  • Robuste Bauweise für langjährigen, zuverlässigen Betrieb
  • Die integrierten Pumpen- und Antriebssysteme werden vollständig montiert geliefert – das reduziert die Einrichtungszeit
  • Kompaktes Gehäuse spart wertvollen Platz, ob im Labor oder im Verarbeitungsbereich
  • Glatte Schlauchinnenwände sind leicht zu reinigen und verhindern den Einschluss von Partikeln
  • Genauer und reproduzierbarer Förderstrom
Diese Einheiten werden als vollständige Pumpensysteme geliefert, bestehend aus Pumpe, Motor und Steuerung in einem stapelbaren Stahlgehäuse. Mit Standard-Flussraten zwischen 0,002 und 220 ml/min sowie Drücken bis zu 2,5 bar bieten diese qualitativ hochwertigen, kostengünstigen Peristaltikpumpen eine ideale Alternative zu Spritzenpumpen. Die robuste Bauweise mit fixierter Okklusion ermöglicht zuverlässiges, genaues Pumpen und Befüllen mit einer Vielzahl von Schlauchmaterialien und unterschiedlichen Differenzdruck-Anwendungen.
Zu verwendende Schläuche:
PP1010, PP1080 und PP1300: Microbore ID 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06 und 2,79 mm
PP2201: ID 0,8, 1,6, 3,1 und 4,8 mm (1,6 mm Wandstärke)
PP2202: 0,8, 1,6 und 3,1 (1,6 mm Wandstärke)
Standards: Konform mit den strengen Sicherheitsstandards UL, ETL, CE, C1 und mit RoHS- und WEEE-Richtlinien. EN 61326-1/A2: 2001 (EMV-Richtlinie); EN 809 (EU-Maschinenrichtlinie).