Händedesinfektionsmittel, KLEENEX®
Lieferant: Kimberly-Clark
Kleenex®
KIMB6383EA 278 EUR
KIMB6383 KIMB6382 KIMB6381
Händedesinfektionsmittel, KLEENEX®
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Dieser Handreiniger auf Alkoholbasis hilft dabei, auch ohne Wasser, Kontaminationen in hygienekritischen Umgebungen, wie Krankenpflege und Lebensmittelverarbeitung zu reduzieren.
  • Tötet (innerhalb von 30 Sekunden) bis zu 99,999% der üblichen Bakterien, Pilze, Hefen und Viren, die Infektionen und Krankheiten auslösen können
  • Zieht rasch ein und hinterlässt ein weiches und sanftes Gefühl auf der Haut
  • Enthält Aloe-Vera und die Vitamine E und B
  • Farbstofffrei, duftneutral
  • Pumpflasche ist nach dem Entfernen der Pumpe wiederverwenbar
  • Mit einer optionalen Halterung zur Wandmontage
Standards: Biozid-Richtlinie (98/8/EC).
Bitte beachten Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett.