Kamera für die Metallografie, VisiCam® MET 5000
630-2669EA 2470 EUR
VWRI630-2669
Kamera für die Metallografie, VisiCam® MET 5000
Wissenschaftliche Kamera, die eine hohe Bildrate (30 fps bei voller Auflösung) und eine stabile Bildübertragung liefert.
  • Kompakt und staubdicht
  • Rauscharm, ausgezeichnete Farbwiedergabe
  • Beobachtungsverfahren: Hellfeld, Dunkelfeld
Geeignet für Halbleiterinspektionen, Materialforschung, Fehleranalysen, Dunkelfeldanwendungen, Histologie, Pathologie und Lebendzell-Bildgebung.
Dank Standard-C-Mount-Anschluss kann die Kamera an trinokulare Mikroskope angebracht werden (vorausgesetzt, dass der richtige C-Mount-Adapter verwendet wird) oder an binokulare/monokulare Mikroskope (mit dem optionalen Okular-Adapter 630-1121).
Bestellinformation: Inklusive USB-Kabel und professioneller Bildanalysesoftware. Zusätzliche Softwarefunktionen verfügbar für Korngrößenanalyse, Gusseisenanalyse, Bestimmung von nicht-metallischen Einschlüssen, Rostanalyse und Phasenanalyse. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale VWR-Niederlassung.