VWR®, Aufbewahrungsboxen für Mikroröhrchen
Lieferant: VWR
VWR®
525-0934EA 59.9 EUR
525-0934 525-0933 525-0932 525-0931 525-0930 525-0941 525-0940 525-0929 525-0928 525-0939 525-0927 525-0938 525-0937 525-0926 525-0925 525-0936 525-0935
VWR®, Aufbewahrungsboxen für Mikroröhrchen
Boxen Kryoboxen
PP.
  • Hochtransparent, aber mit auffälligen Kennfarben und unverwechselbarem Wellendesign
  • Einheitliche Wells mit ID; Kapazität auf der Außenseite der Box vermerkt
  • Schwarze, lichtundurchlässige Version für lichtempfindliche Proben verfügbar
  • Mattiertes Beschriftungsfeld
  • Alphanumerische Kennzeichnung an der Unterseite
Kompakte Bauweise für die Lagerung von Reaktionsgefäßen und Kryoröhrchen. Für 1,5/2,0 ml-Reaktionsgefäße oder -Kryoröhrchen. Mit einem einfach zu öffnenden, passendem Deckel. Passen in die meisten standardmäßigen Gefrierschrankgestelle.
Lieferumfang: Das farblich sortierte Set umfasst je eine Box in blau, grün, pink, gelb und orange.