Messzylinder, Regenmesser
Lieferant: Juchheim
JUCHVL03350KEA 0 EUR
JUCHVL03350K
Messzylinder, Regenmesser
Zylinder Messzylinder
Kunststoff Messzylinder zum Messen von Niederschlag bis zu 25 l/m2
  • Graduiert
  • Für Hellmann Regenmesser
  • Durchmesser: 65 mm, Gewicht: 50 g