Vollmasken, FM4
Lieferant: Scott Safety
SCTS2024413EA 250.49 EUR
SCTS2024413 SCTS2024412
Vollmasken, FM4
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
FM4 ist eine Vollmaske aus Silikon, die maximalen Atemschutz liefert. Durch einen neuartigen Schlauchanschluss verläuft der Schlauch so über die Schulter des Trägers, dass der Arbeitsbereich frei bleibt. Die Maske verfügt über eine äußerst komfortable Gesichtsdichtung aus Silikon und bietet ein nahezu
uneingeschränktes Sichtfeld.
  • Höchster Komfort mit LSR-Silikondichtung und uneingeschränktem Gesichtsfeld (98 %)
  • Seitliche Schlauchzuführung verbessert Tragekomfort und Gleichgewicht
  • Vollmaske in drei Größen erhältlich, auch zugelassen für die stromlose Verwendung mit Pro2000 Filtern
  • Kompatible Gebläseeinheiten: Spirit, Tornado, Proflow2 120SC/120EX, 160SC/160EX und 120EX Proflow3
Standards: EN12942 TM3, AS/NZS1716-P3
Bestellinformation: FM4 wird ohne Schlauch geliefert; Schlauch muss separat bestellt werden.