Vollmasken, FM3
Lieferant: Scott Safety
SCTS2023647EA 157.98 EUR
SCTS2023647
Vollmasken, FM3
Halobutyl- oder SilikonmaskeZur Verwendung mit der Gebläseeinheit Spirit. Die Vollmaske FM3 mit Gesichtsabdichtung in T-Schienen-Ausführung und durchsichtiger Innenmaske bietet ein Höchstmaß an Tragekomfort und Trageakzeptanz.
  • Große Panoramasichtscheibe für ein möglichst großes Sichtfeld sowie eine an der Vorderseite angebrachte Sprechmembran für die problemlose Verständigung
  • Seitliche Schlauchzuführung verbessert Tragekomfort und Gleichgewicht
  • Zugelassen für die stromlose Verwendung mit Filrtern Pro2000
  • Kompatible Gebläseeinheiten: Spirit, Tornado, Proflow2 120SC, 120EX, 160SC/160EX und 120EX Proflow3
Standards: EN 12942, EN 14942, EN 136
Bestellinformation: FM3 wird ohne Schlauch geliefert; Schlauch muss separat bestellt werden.