Luftkeimsammler, Coriolis® μ
Lieferant: Bertin
710-1973EA 8050 EUR
710-1973
Luftkeimsammler, Coriolis® μ
Probenehmer Luftkeimsammler
Coriolis® μ ist ein tragbarer biologischer Luftprobensammer zum Messen von Kontaminationen in der Luft in Innenräumen und Aussenbereichen. Das Gerät reichert Schwebstoffe in einer Flüssigkeitsprobe an, deren Analyse anschließend mithilfe von mikrobiologischen Methoden möglich ist.
  • Reichert Schwebstoffe in einer Flüssigkeitsprobe an
  • Kompatibel mit kultur- und molekularbiologischen Standardmethoden (einschließlich qPCR)
  • Einfache Dekontamination des Geräts (Wasserstoffperoxid)
  • 1 Stunde Batteriebetrieb
  • Optionales Langzeit-Sammelsystem für bis zu 6 Stunden
Zu den Probenarten gehören Toxine, Viren, Bakterien, Schimmel, Pollen und Sporen.
Eignet sich optimal für den Einsatz in der Umwelt- und Umweltverschmutzungsforschung, in der Pharma-, Lebensmittel- und Veterinärindustrie sowie in den Bereichen Biomedizin und Gesundheit.
Zubehörinformationen: Die mit einer Schraubkappe ausgestatteten Kunststoffkegel vereinfachen den Transport und die Konservierung der Proben. Sterile oder unsterile Kegel und Kappen sowie sterile Sammelflüssigkeit in 15-ml-Dosen (gebrauchsfertige Dosen) oder in 450-ml-Flaschen sind ebenfalls erhältlich.
Lieferumfang: Enthält Lufteinlass, Rohr, vier Kegel und Kappen, Akku und Ladegerät, Netzteil, Gebrauchsanleitung und Versandbehälter.