Vollmasken, FM2
Lieferant: Scott Safety
SCTS2023639EA 139.39 EUR
SCTS2023639 SCTS2023643
Vollmasken, FM2
Wiederverwendbar Maske aus Gummi oder Silikon zur Verwendung mit Gebläsemaske Spirit. Die Vollmaske FM3 bietet ein Höchstmaß an Tragekomfort und Trageakzeptanz.
  • Gesichtsmaske aus Naturkautschuk, mit vorderseitigem Anschluss
  • Große Visierfläche und breite Gesichtsabdichtung
  • Vollmaske in Einheitsgröße ist auch für die stromlose Verwendung mit Filtern Pro2000 zugelassen
Standards: EN 12942 TM3, AS/NZS1716-P3
Bitte beachten *Einheitsgröße