Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-235-0110GDEA 453 EUR
ACE-235-0110GD ACE-235-7530
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® Phenyl-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an verfügbar Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Hervorragende Peakform auch bei extrem geringen Mengen an Zusatzstoffen wie TFA, wodurch sie sich ideal für LC/MS eignen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.