Transferwagen für Glasspülautomaten
Lieferant: Miele
141-0510EA 2640 EUR
141-0510
Transferwagen für Glasspülautomaten
Transportwagen
Transferwagen zum Beladen und Entladen von Waschwagen.
  • Durch das Beladen/Entladen der Glaswaren außerhalb der Maschine steht im Vergleich zum Beladen direkt in der Spülkammer ausreichend Platz für ein einfaches Handling zur Verfügung
  • Auffangwanne für Flüssigkeit, die von kontaminierten Glaswaren tropft
  • Per Fußdruck zu bedienende Hubtechnik
  • Mit 4 feststellbaren Laufrollen