Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Filmaufziehgeräte (Farbe und Tinte)
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/28/18989628.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sortieren nach:
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   Stainless steel spiral applicators with a film width of 320 mm are round bars tightly wound with stainless steel wire. The diameter of the wire, in wo...
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   Bird-type film applicators feature one flat edge and one application side for applying a pre-defined coating thickness. Bird-type applicator single ga...
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   Spiral type applicator with a film width of 250 mm and available in ranges from 4 to 200 μm. Ideal for application of film onto thin materials, such a...
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   Multi-functional film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The applicators are availabl...
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   These adjustable micrometer film applicators are ergonomically designed to facilitate fast, accurate draw downs. Ideally suited to research projects w...
Artikel-Nr: (SIMEVF1550)
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   Multi-functional film applicator (Octoplex) with 8 pre-defined thickness sides for applying paint films of 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 µm. Fil...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   Prismatic film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The prism applicators are available...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 11
  1  2  Nächste