Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-HDAC7 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Rockland Immunochemicals
HDAC7 is a member of the class II mammalian histone deacetylases, which plays an important role in modulating the eukaryotic chromatin structure. Human HDAC7 is composed of 912 amino acid residues. Although HDAC7 is localized mostly to the cell nucleus, it is also found in the cytoplasm, suggesting nucleo-cytoplasmic shuttling. The histone deacetylase activity of HDAC7 maps to a carboxy-terminal domain and is dependent on interaction with class I HDACs in the nucleus. It is an active component of different transcriptional corepressor complexes that can be recruited to specific promoter regions via interactions with a growing number of sequence specific transcriptional factors. HDAC7 catalyzes removal of acetyl-groups from acetyl-lysines of histones and promotes compaction of chromatin in these regions, leading to the inhibition of gene transcription. Anti-HDAC7 antibodies are ideal for researches interested in Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Epigenetics, and Histone Deacetylases research.

contains 0.01% (w/v) Sodium Azide

Type: Primary
Antigen: HDAC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG ROCK600-401-J22
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol HDAC7
Antigen name Histone deacetylase 7
Reaktivität Human, Primates, Rat, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms HD7A, HD7, HDAC7A
Gene ID 51564
Epitope N-terminal
Konzentration 1,16 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format IgG
Immunogen HDAC7 affinity purified antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to the N terminal region of human HDAC7.
Purification Anti-HDAC7 was affinity purified from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography. This antibody is specific towards HDAC7. A BLAST analysis was used to suggest cross-reactivity with Human, Mouse, Rat and Primate based on 100% sequence homology. Cross-reactivity with HDAC7 from other sources has not been determined.
Form Liquid (sterile filtered)
Transporttemperatur Dry Ice

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge