Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-HDAC4 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Rockland Immunochemicals
HDAC4 is a 140 kD class II histone deacetylase similar to the yeast HDA1 protein. This nuclear protein operates in concert with histone acetyltransferases to control core histone acetylation in highly conserved lysine residues. HDAC activity has been associated with transcriptional repression and nucleosomal condensation. HDAC4 uses active nuclear export to shuttle between the nucleus and the cytoplasm. HDAC4 is modified by phosphorylation by CaM kinase I or IV. HDAC4 has been reported to interact with 14-3-3 in the cytoplasm and MEF2A, HDAC3, NcoR and SMRT in the nucleus. Anti-HDAC4 antibodies are ideal for researchers interested in Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Epigenetics, and Histone Deacetylases research.

Type: Primary
Antigen: HDAC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG ROCK600-401-J20
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol HDAC4
Antigen name Histone deacetylase 4
Reaktivität Human, Primates, Rat, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms BDMR, HD4, HA6116, AHO3, HDAC-A, HDAC-4, HDACA
Gene ID 9759
Epitope Internal
Konzentration 1 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format IgG
Immunogen HDAC4 affinity purified antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to the internal region surrounding 600-650aa of human HDAC4.
Purification Anti-HDAC4 was affinity purified from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography. This antibody is specific towards HDAC4. A BLAST analysis was used to suggest cross-reactivity with Human, Mouse, Rat, and Primate based on 100% sequence homology. Cross-reactivity with HDAC4 from other sources has not been determined.
Form Liquid (sterile filtered)
Transporttemperatur Dry Ice

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge