Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-HDAC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Rockland Immunochemicals
Histone deacetylase 2 (HDAC2), or transcriptional regulator homolog RPD3 L1, is highly homologous to the yeast transcription factor RPD3 (reduced potassium dependency 3) gene. As in yeast, human HDAC2 is likely to be involved in regulating chromatin structure during transcription. It has been implicated to associate with YY1, a mammalian zinc-finger transcription factor, which negatively regulates transcription by tethering RPD3 to DNA as a cofactor. This process is highly conserved from yeast to human. Anti-HDAC2 antibodies are ideal for researchers interested in Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Histone Deacetylases, and Stem Cell Markers research.

Type: Primary
Antigen: HDAC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG ROCK600-401-J18
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol HDAC2
Antigen name Histone deacetylase 2
Reaktivität Primates, Human, Rat, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms YAF1, RPD3, HD2
Gene ID 3066
Epitope C-terminal
Konzentration 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format IgG
Immunogen HDAC2 affinity purified antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to the near C-terminal region of human HDAC2.
Purification Anti-HDAC2 was affinity purified from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography. This antibody is specific towards HDAC2. A BLAST analysis was used to suggest cross-reactivity with Human, Mouse, Rat, and Primate based on 100% sequence homology. Cross-reactivity with HDAC2 from other sources has not been determined.
Form Liquid (sterile filtered)
Transporttemperatur Dry Ice

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge