Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-HDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Rockland Immunochemicals
HDAC1 (also known as HD1, histone deacetylase 1, RPD3, RPD3L1) belongs to the histone deacetylase/acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex. Histone acetylation and deacetylation, catalyzed by multisubunit complexes, play a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. It also interacts with retinoblastoma tumor-suppressor protein and this complex is a key element in the control of cell proliferation and differentiation. Together with metastasis-associated protein-2, it deacetylates p53 and modulates its effect on cell growth and apoptosis. Anti-HDAC1 antibodies are ideal for researchers interested in Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, Epigenetics, DNA Repair, Histone Deacetylases, and Stem Cell Marker research.

Type: Primary
Antigen: HDAC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG ROCK600-401-J16
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol HDAC2
Antigen name Histone deacetylase 2
Reaktivität Rat, Primates, Mouse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms HD2, YAF1, RPD3
Gene ID 3066
Epitope Internal
Konzentration 0,59 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format IgG
Immunogen HDAC1 affinity purified antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to an internal region of human HDAC1.
Purification Anti-HDAC1 was affinity purified from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography. This antibody is specific towards HDAC1. A BLAST analysis was used to suggest cross-reactivity with Human, Mouse, Rat, and Primate based on 100% sequence homology. Cross-reactivity with HDAC1 from other sources has not been determined.
Form Liquid (sterile filtered)
Transporttemperatur Dry Ice

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge