Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-RBC Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Anti-Sheep Red Blood Cell Antibody may be used in hemagglutination assays. Anti-SHEEP Red Blood Cell Antibody is used to sensitize erythrocytes and quantitate agglutination. Haemagglutination assay or HA is a method of quantification for viruses or bacteria by hemagglutination. Some viral families and many bacteria have envelope or surface proteins which are able to agglutinate (stick to) human or animal red blood cells (RBC) and bind to N-acetylneuraminic acid. As each of the agglutinating molecule attaches to multiple RBCs, a lattice-structure will form. Normally, a virus dilution (e.g. 2-fold from 1:4 to 1:4096) will be applied to an RBC dilution (e.g. 0.1% to 0.7% in steps of 0.2%) for approx. 30 min, often at 4° C, otherwise viruses with neuraminidase activity will detach the virus from the RBCs. Then the lattice forming parts will be counted and the titer calculated. The titer of a hemagglutination assay is determined by the last viable "lattice" structure found. This is because it is at the point where, if diluted anymore, the amount of Virus particles will be less than that of the RBCs and thus not be able to agglutinate them together.
contains 0.01% (w/v) Sodium Azide
Type: Primary
Antigen: RBC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Sheep
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 mg 50 mg ROCK213-4139
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol RBC
Antigen name Sheep washed pooled Red Blood Cells
Reaktivität Sheep
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Konzentration 10,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format IgG
Immunogen Sheep washed pooled Red Blood Cells (RBC)
Purification This product is an IgG fraction antibody purified from polyspecific antiserum by a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer stated above.
Form Lyophilized
Storage buffer Restore with deionized water (or equivalent), 5.0ml
Transporttemperatur Ambient
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge