Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-RBC Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Rockland Immunochemicals
Anti Human Red Blood Cells Antibody recognizes human red blood cells and can be used in a variety of agglutination assays where agglutination or clumping of red blood cells is a positive indication of the presence of an analyte, virus particle or bacteria.

contains 0.01% (w/v) Sodium Azide

Type: Primary
Antigen: RBC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 mg 50 mg ROCK209-4139
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol RBC
Antigen name Human washed pooled Red Blood Cells
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Konzentration 10 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format IgG
Immunogen Human washed pooled Red Blood Cells (RBC)
Purification This product is an IgG fraction antibody purified from polyspecific antiserum by a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer stated above.
Form Lyophilized
Storage buffer Restore with deionized water (or equivalent), 5.0ml
Transporttemperatur Ambient

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge